Learn More
Acetilcitrato de tributilo, Mikromol™
Descripción
Acetilcitrato de tributilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributyl acetylcitrate |
| CAS | 77-90-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Tributyl acetylcitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H34 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tributyl Acetylcitrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(acetyloxy)-, tributyl ester (9CI), Citric acid, tributyl ester, acetate (6CI,7CI,8CI), 2-Acetoxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, ATBC, Acetyl butyl citrate, Acetyl tri-n-butyl citrate, Acetyl tributyl citrate, Acetyl tris-n-butyl citrate, Acetylcitric acid tributyl ester, Blo-trol, Citroflex 4A-S, Citroflex A, Citroflex A 4, Citrofol BII, Estaflex ATC, Kanatol 3400AC, Monocizer ATBC, Morflex ATBC, NSC 3894, Pacizer 6412, Sansocizer ATBC, Scandinol SP 22, Tributyl 2-(acetyloxy)-1,2,3-propanetricarboxylic acid, Tributyl 2-acetoxy-1,2,3-propanetricarboxylate, Tributyl 2-acetyl citrate, Tributyl O-acetylcitrate, Tributyl acetylcitrate, Tributyl citrate acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(=O)C)C(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tributilo |
| Mostrar más |