Learn More
Acetilcitrato de tributilo, LoGiCal
Descripción
Acetilcitrato de tributilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributyl acetylcitrate |
| CAS | 77-90-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Tributyl acetylcitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H34 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tributyl Acetylcitrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(acetyloxy)-, tributyl ester (9 CI), Citric acid, tributyl ester, acetate (6 CI,7 CI,8 CI), 2-Acetoxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, ATBC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC, Kanatol 3400 AC |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(=O)C)C(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tributilo |
| Mostrar más |