Learn More
Tributilo [3-(trifluorometil)fenil]estannano, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10049591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10049591 1 g 1 g
10113284 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10049591 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00324DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 53566-38-4
Fórmula molecular C19H31F3Sn
Peso molecular (g/mol) 435.162
Número MDL MFCD01934759
Clave InChI LBIOKWLHIBBLEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl 3-trifluoromethyl phenyl stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl stannane, 3-tributylstannyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl tri-n-butylstannyl benzene, tributyl-3-trifluoromethyl-phenyl-stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl-stannane
PubChem CID 2777910
Nombre IUPAC tributilo-[3-(trifluorometil)fenil]estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.16
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico