Learn More
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 90%, ACROS Organics™
Código de producto. 10282432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10282432 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10282432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Nombre de nota 90%
CAS 53911-92-5
Color Incolora
Densidad 1.0690g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C17H36Sn
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD01863649
Cantidad 1 g
Sinónimo tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
Clave InChI XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
Nombre IUPAC tributil(3-metilbut-2-enil)estannano
Peso molecular (g/mol) 359.185
PubChem CID 2734722
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.18
Porcentaje de pureza ≥88%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.