Learn More
Tributil 3,3',3' '-Nitrilotripropionato, TRC
Código de producto. 30457060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457060 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8729051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl 3,3',3''-Nitrilotripropionate
CAS 15888-62-7
Fórmula molecular C21H39NO6
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H39NO6/c1-4-7-16-26-19(23)10-13-22(14-11-20(24)27-17-8-5-2)15-12-21(25)28-18-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
SMILES O=C(OCCCC)CCN(CCC(=O)OCCCC)CCC(=O)OCCCC
Peso molecular (g/mol) 401.54