Learn More
Tributil 3,3',3' '-Nitrilotripropionato, TRC
Código de producto. 30451001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30451001 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30451001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT872905100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Tributyl 3,3',3''-Nitrilotripropionate
CAS 15888-62-7
Fórmula molecular C21H39NO6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H39NO6/c1-4-7-16-26-19(23)10-13-22(14-11-20(24)27-17-8-5-2)15-12-21(25)28-18-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
SMILES O=C(OCCCC)CCN(CCC(=O)OCCCC)CCC(=O)OCCCC
Peso molecular (g/mol) 401.54
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.