Learn More
Tributil(1-etoxivinil)estaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10413063 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10557513 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10338893 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10413063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97674-02-7 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97674-02-7
Fórmula molecular C16H34OSn
Peso molecular (g/mol) 361.16
Número MDL MFCD00010240
Clave InChI HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
PubChem CID 619414
Nombre IUPAC tributil(1-etoxietenil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin
Color Incolora
Densidad 1.0690g/mL
Punto de ebullición 85.0°C to 86.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]SnC(CH2)OCH2CH3
Índice de refracción 1.4750 to 1.4770
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.069
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.