Learn More
Tribufos 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309220 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309220 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010372ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribufos
CAS 78-48-8
Nombres de analitos o componentes Tribufos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H27 O P S3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tribufos (DEF)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMILES CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
Nombre IUPAC 1-bis(butilsulfanil)fosforilsulfanilbutano
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 314.51
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 314,0962 g/mol