Learn More
Tribromonoopentanol, TRC
Código de producto. 30454297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454297 100 g 100 g
30451077 50 g 50 g
30451770 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT772640100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1522-92-5
Fórmula molecular C5 H9 Br3 O
Peso molecular (g/mol) 324.84
Sinónimo 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol, 2,2-Bis(bromomethyl)-3-bromo-1-propanol, 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol, 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl alcohol, FR 1360, FR 513, NSC 20521, Pentaerythritol tribromide, Pentaerythritol tribromohydrin, Tribromoneopentanol, Tribromoneopentyl alcohol, 1-Propanol, 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-
Nombre IUPAC 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propano-1-ol
SMILES OCC(CBr)(CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9Br3O/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h9H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.8204