Learn More
Tribromofluorometano, 99 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458910 50 g 50 g
11459286 5 g 5 g
11469286 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18124.18
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 353-54-8 | CBr3F | 270.721 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353-54-8
Fórmula molecular CBr3F
Peso molecular (g/mol) 270.721
Número MDL MFCD00000366
Clave InChI IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane
PubChem CID 67707
Nombre IUPAC tribromo(fluoro)metano
SMILES C(F)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribromofluoromethane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -74°C
Densidad 2.765
Punto de ebullición 106°C to 107°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal FCBr3
Índice de refracción 1.5255
Cantidad 50 g
Beilstein 1732796
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.72
Porcentaje de pureza 99%