Learn More
Tribromoethyl alcohol, MedChemExpress
Código de producto. 16422339
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422339 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1372
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribromoethyl alcohol
CAS 75-80-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C2H3Br3O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,2-Tribromoethanol Narcolan
Información de solubilidad Ethanol : 800 mg/mL (2829.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.9 mg/mL (10.26 mM)
SMILES BrC(Br)(Br)CO
Peso molecular (g/mol) 282.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.76
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation