Learn More
Tribromoacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30041385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041385 10 mg 10 miligramos
30041090 2.5 mg 2.50 miligramo
30040521 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77170010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75519-19-6
Fórmula molecular C2 Br3 N
Peso molecular (g/mol) 277.74
Sinónimo Acetonitrile, 2,2,2-tribromo-, Acetonitrile, tribromo- (9CI), 2,2,2-Tribromoacetonitrile, Tribromoacetonitrile
Nombre IUPAC 2,2,2-tribromoacetonitrilo
SMILES BrC(Br)(Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribromoacetonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2Br3N/c3-2(4,5)1-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.7581