Learn More
Tribencilamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440258 100 g 100 g
11430258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23797.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 620-40-6 | C21H21N | 287.41 g/mol
Has been used as a base in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-40-6
Fórmula molecular C21H21N
Peso molecular (g/mol) 287.41
Número MDL MFCD00004773
Clave InChI MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribenzylamine, benzenemethanamine, n,n-bis phenylmethyl, unii-hz10o1931j, trisbenzylamine, n,n-dibenzyl-1-phenyl-methanamine, pubchem21076, acmc-1atok, dsstox_cid_27031, dsstox_rid_82052
PubChem CID 24321
Nombre IUPAC N,N-dibencil-1-fenilmetanamina
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material Tribenzylamine
Punto de fusión 91°C to 94°C
Punto de ebullición 230°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 203°C (397°F)
Olor Weak
Cantidad 100 g
Beilstein 2214682
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.41
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tribenzylamine
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tribenzylamine
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.