Learn More
Tribencilamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430258 25 g 25 g
11440258 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23797.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-40-6 | C21H21N | 287.41 g/mol
Has been used as a base in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-40-6
Fórmula molecular C21H21N
Peso molecular (g/mol) 287.41
Número MDL MFCD00004773
Clave InChI MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribenzylamine, benzenemethanamine, n,n-bis phenylmethyl, unii-hz10o1931j, trisbenzylamine, n,n-dibenzyl-1-phenyl-methanamine, pubchem21076, acmc-1atok, dsstox_cid_27031, dsstox_rid_82052
PubChem CID 24321
Nombre IUPAC N,N-dibencil-1-fenilmetanamina
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribenzylamine
Punto de fusión 91°C to 94°C
Punto de ebullición 230°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 203°C (397°F)
Olor Weak
Cantidad 25 g
Beilstein 2214682
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.41
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tribenzylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tribenzylamine