Learn More
Tribencilamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
10276200 250 g 250 g
10071810 100 g 100 g
10239443 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 10276200
Marca: Thermo Scientific Acros 156472500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-40-6 | C21H21N | 287.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-40-6
Fórmula molecular C21H21N
Peso molecular (g/mol) 287.41
Número MDL MFCD00004773
Clave InChI MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribenzylamine, benzenemethanamine, n,n-bis phenylmethyl, unii-hz10o1931j, trisbenzylamine, n,n-dibenzyl-1-phenyl-methanamine, pubchem21076, acmc-1atok, dsstox_cid_27031, dsstox_rid_82052
PubChem CID 24321
Nombre IUPAC N,N-dibencil-1-fenilmetanamina
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribenzylamine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 90°C to 94°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 380°C to 390°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5CH2)3N
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.39
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tribenzylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.