Learn More
Tribenzotiofeno, TRC
Código de producto. 30450150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450150 100 mg -
30452961 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30796-92-0
Fórmula molecular C14H8S
Peso molecular (g/mol) 208.28
Sinónimo 4,5-Epithiophenanthrene, Benzo[def]dibenzothiophene, Phenanthro[4,5-bcd]thiophene
SMILES c1cc2ccc3cccc4sc(c1)c2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribenzothiophene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8S/c1-3-9-7-8-10-4-2-6-12-14(10)13(9)11(5-1)15-12/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0347