Learn More
Tribenuron, TRC
Código de producto. 30006403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006403 10 mg 10 miligramos
30009048 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76755010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106040-48-6
Fórmula molecular C14H15N5O6S
Peso molecular (g/mol) 381.36
Sinónimo 2-[[[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]carbonyl]amino]sulfonyl]-benzoic Acid;
Nombre IUPAC 2-(4-metaxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)(metil)carbamoil)sulfamoil)ácido benzoico
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1S(=O)(NC(N(C2=NC(OC)=NC(C)=N2)C)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribenuron
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(17-13(16-8)25-3)19(2)14(22)18-26(23,24)10-7-5-4-6-9(10)11(20)21/h4-7H,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.07