Learn More
Tribenoside, TRC
Código de producto. 30136289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136289 50 mg 50 miligramos
30133952 250 mg 250 miligramos
30006253 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT94563050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10310-32-4
Fórmula molecular C29H34O6
Peso molecular (g/mol) 478.58
Sinónimo Alven, Ba 21401, Ethyl 3,5,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucofuranoside, Ethyl 3,5,6-tri-O-benzyl-D-glucofuranoside, Flebosan, Glivenol, Glyvenal, Hemocuron, TBGF, Venex
Nombre IUPAC (3R,4R,5R)-4-(benziloxi)-5-((R)-1,2-bis(benziloxi)etil)-2-etoxitetrahidrofurano-3-ol
SMILES CCOC1O[C@@]([C@@H](COCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)([H])[C@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribenoside
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H34O6/c1-2-32-29-26(30)28(34-20-24-16-10-5-11-17-24)27(35-29)25(33-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-30H,2,18-21H2,1H3/t25-,26-,27-,28-,29?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.24