Learn More
Triazóphos 85%, TRC
Código de producto. 30455074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455074 1 g 1 g
30453315 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7675951G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24017-47-8
Fórmula molecular C12 H16 N3 O3 P S
Peso molecular (g/mol) 313.31
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl) ester, 1H-1,2,4-Triazol-3-ol, 1-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), 1-Phenyl-3-(O,O-diethylthionophosphoryl)-1,2,4-triazole, HOE 2960, Hostathion, Hostathion 40EC, Hostation, Triazofos, Triazophos
Nombre IUPAC Dietoxi-[(1-fenil-1,2,4-triazol-3-il)oxi]-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ncn(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triazophos
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.065