Learn More
Triazofos 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30323576 1 mL
1 options
Código de producto. 30323576 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17650000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triazophos
CAS 24017-47-8
Nombres de analitos o componentes Triazophos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 N3 O3 P S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl) ester, 1H-1,2,4-Triazol-3-ol, 1-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), 1-Phenyl-3-(O,O-diethylthionophosphoryl)-1,2,4-triazole, HOE 2960, Hostathion, Hostathion 40EC, Hostation, Triazofos, Triazophos
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ncn(n1)c2ccccc2
Nombre IUPAC dietoxi-[(1-fenil-1,2,4-triazol-3-il)oxi]-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 313.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.065 g/mol