Learn More
Triazina& Mezcla de pesticidas de urea 447 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326120 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326120 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000447AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Bromacil∣Carbetamide∣Chloridazon∣Chlorotoluron∣Chloroxuron∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Dimefuron∣Diuron∣Ethidimuron∣Ethofumesate∣Isoproturon∣Linuron∣Metamitron∣Metazachlor∣Methabenzthiazuron∣Metobromuron∣Metolachlor∣Metoxuron∣Monolinuron∣Prometryn∣Propazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl∣Terbutryn
CAS 1912-24-9, 6190-65-4, 1007-28-9, 314-40-9, 16118-49-3, 1698-60-8
Nombres de analitos o componentes Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Bromacil∣Carbetamide∣Chloridazon∣Chlorotoluron∣Chloroxuron∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Dimefuron∣Diuron∣Ethidimuron∣Ethofumesate∣Isoproturon∣Linuron∣Metamitron∣Metazachlor∣Methabenzthiazuron∣Metobromuron∣Metolachlor∣Metoxuron∣Monolinuron∣Prometryn∣Propazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl∣Terbutryn
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Atrazine 100 μg/mL∣Atrazine-desethyl 100 μg/mL∣Atrazine-desisopropyl 100 μg/mL∣Bromacil 100 μg/mL∣Carbetamide 100 μg/mL∣Chloridazon 100 μg/mL∣Chlorotoluron 100 μg/mL∣Chloroxuron 100 μg/mL∣Chlorpropham 100 μg/mL∣Cyanazine 100 μg/mL∣Dimefuron 100 μg/mL∣Diuron 100 μg/mL∣Ethidimuron 100 μg/mL∣Ethofumesate 100 μg/mL∣Isoproturon 100 μg/mL∣Linuron 100 μg/mL∣Metamitron 100 μg/mL∣Metazachlor 100 μg/mL∣Methabenzthiazuron 100 μg/mL∣Metobromuron 100 μg/mL∣Metolachlor 100 μg/mL∣Metoxuron 100 μg/mL∣Monolinuron 100 μg/mL∣Prometryn 100 μg/mL∣Propazine 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Terbuthylazine 100 μg/mL∣Terbuthylazine-desethyl 100 μg/mL∣Terbutryn 100 μg/mL