Learn More
Triasulfuron, TRC
Código de producto. 30133664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133664 250 mg 250 miligramos
17957429 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT007645250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82097-50-5
Fórmula molecular C14 H16 Cl N5 O5 S
Peso molecular (g/mol) 401.83
Sinónimo Benzenesulfonamide, 2-(2-chloroethoxy)-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 2-(2-Chloroethoxy)-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide (ACI), Amber, Amber (insecticide), CGA 131036, Logran, Triasulfuron
Nombre IUPAC 1-[2-(2-cloroetoxi)fenil]sulfonil-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea
SMILES COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2OCCCl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triasulfuron
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16ClN5O5S/c1-9-16-12(19-14(17-9)24-2)18-13(21)20-26(22,23)11-6-4-3-5-10(11)25-8-7-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0561