Learn More
Triapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triapine |
| CAS | 200933-27-3 |
| Fórmula molecular | C7H9N5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2E)-2-[(3-Amino-2-pyridinyl)methylene]-hydrazinecarbothioamide, (E)--2-[(3-Amino-2-pyridinyl)methylene]-hydrazinecarbothioamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N5S/c8-5-2-1-3-10-6(5)4-11-12-7(9)13/h1-4H,8H2,(H3,9,12,13)/b11-4+ |
| SMILES | NC1=C(/C=N/NC(N)=S)N=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 195.24 |