Learn More
Triamilamina (mezcla de isómeros de cadena ramificada), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triamylamine(mixture of branched chain isomers) |
| CAS | 621-77-2 |
| Fórmula molecular | C15H33N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCN(CCCCC)CCCCC |
| Nombre IUPAC | N,N-dipentilpentan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.2613 |