Learn More
Fosfato de triamilo, TRC
Código de producto. 30450316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450316 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30450316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767328500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-pentyl phosphate
CAS 2528-38-3
Fórmula molecular C15 H33 O4 P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Pentyl phosphate ((C5H11O)3PO) (6CI,7CI), 1-Pentanol','phosphate (3:1), NSC 202805, Tri-n-amyl phosphate, Tri-n-pentyl phosphate, Triamyl phosphate, Tripentyl phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H33O4P/c1-4-7-10-13-17-20(16,18-14-11-8-5-2)19-15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3
SMILES CCCCCOP(=O)(OCCCCC)OCCCCC
Nombre IUPAC fosfato de tripentilo
Peso molecular (g/mol) 308.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.2116