Learn More
Triamterene, TRC
Código de producto. 30132621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132621 10 g 10 g
30003798 50 mg 50 miligramos
30011945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76732510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 396-01-0
Fórmula molecular C12 H11 N7
Peso molecular (g/mol) 253.26
Sinónimo 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
Nombre IUPAC 6-Fenilpteridina-2,4,7-triamina
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamterene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1076