Learn More
Triamtereno, Mikromol™
Código de producto. 17923626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923626 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17923626 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0269.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Triamtereno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamterene
CAS 396-01-0
Nombres de analitos o componentes Triamterene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H11 N7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 6-Fenilpteridina-2,4,7-triamina
Peso molecular (g/mol) 253.26
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253,1076 g/mol