Learn More
Triamterene, MedChemExpress
Código de producto. 16452176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452176 500 mg 500 miligramos
16418376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0575
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Triamterene blocks epithelial Na+ channel (ENaC) in a voltage-dependent manner, which used as a mild diuretic. Triamterene as an inhibitor of the TGR5 receptor.
Triamterene blocks epithelial Na+ channel (ENaC) in a voltage-dependent manner, which used as a mild diuretic. Triamterene as an inhibitor of the TGR5 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamterene
Forma física Solid
CAS 396-01-0
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11N7
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 4.55 mg/mL (17.97 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N)=C2N=C(C3=CC=CC=C3)C(N)=NC2=N1
Peso molecular (g/mol) 253.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.26
Porcentaje de pureza 99.48%