Learn More
Triamtereno-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triamterene-d5 |
| CAS | 1189922-23-3 |
| Fórmula molecular | C12 D5 H6 N7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Triamterene D5 (ring D5), Triamterene D5 (phenyl D5), 6-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)pteridine-2,4,7-triamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2nc3c(N)nc(N)nc3nc2N |
| Nombre IUPAC | 6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)pteridina-2,4,7-triamina |
| Peso molecular (g/mol) | 258.293 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.139 |