Learn More
Triamtereno-d5 (fenil-d5), CDN
Código de producto. 30324485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30324485 0.01 g 0.01 g
30313799 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324485 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND73530.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamterene-d5
CAS 1189922-23-3
Fórmula molecular C12 D5 H6 N7
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Triamterene D5 (ring D5), Triamterene D5 (phenyl D5), 6-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)pteridine-2,4,7-triamine
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5 H,(H6,13,14,15,17,18,19)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2nc3c(N)nc(N)nc3nc2N
Nombre IUPAC 6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)pteridina-2,4,7-triamina
Peso molecular (g/mol) 258.293
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.139 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity