Learn More
Triamtereno 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido, LoGiCal
Código de producto. 30462486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462486 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462486 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0269.0029
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamterene
CAS 396-01-0
Nombres de analitos o componentes Triamterene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H11 N7
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Tipo de solución Solución única
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 6-Fenilpteridina-2,4,7-triamina
Solvent or Matrix Dimetilsulfóxido
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 253.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 253,1076 g/mol