Learn More
Triamifos, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30320402 25 mg
1 options
Código de producto. 30320402 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17640000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamiphos
CAS 1031-47-6
Nombres de analitos o componentes Triamiphos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H19 N6 O P
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide, 5-Amino-1-[bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide, NSC 232670, Triamiphos, WP 155, Wepsyn, Wepsyn 155
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN(C)P(=O)(N(C)C)n1nc(nc1N)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-[bis(dimetilamino)fosforil]-5-fenil-1,2,4-triazol-3-amina
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 294.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294,1358 g/mol