Learn More
Triamcinolone, MedChemExpress
Código de producto. 16432106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432106 500 mg 500 miligramos
16468236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16432106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0328
MedChemExpress Triamcinolone is a long-acting synthetic corticosteroid.
Triamcinolone is a long-acting synthetic corticosteroid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone
CAS 124-94-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27FO6
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (253.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES F[C@@]1([C@]2(C=C3)C)[C@](CCC2=CC3=O)([H])[C@@](C[C@@H](O)[C@]4(O)C(CO)=O)([H])[C@]4(C)C[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 394.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.43
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation