Learn More
Triamcinolona, LoGiCal
Código de producto. 30461978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461978 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461978 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0198.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone
CAS 124-94-7
Nombres de analitos o componentes Triamcinolone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 F O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Triamcinolone Acetonide Imp. A (EP), Triamcinolone, Triamcinolone Acetonide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11,16,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 394.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1792 g/mol