Learn More
Triamcinolona Furetonida, TRC
Código de producto. 30451167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451167 50 mg -
30456408 250 mg 250 miligramos
30452716 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT72086050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4989-94-0
Fórmula molecular C33H35FO8
Peso molecular (g/mol) 578.62
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-(2-benzofurancarboxylate), (11beta,16alpha)-21-[(2-Benzofuranylcarbonyl)oxy]-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Triamcinolone Acetonide Coumarilic Acid Ester
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)COC(=O)c6oc7ccccc7c6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone Furetonide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H35FO8/c1-29(2)41-27-15-22-21-10-9-19-14-20(35)11-12-30(19,3)32(21,34)25(36)16-31(22,4)33(27,42-29)26(37)17-39-28(38)24-13-18-7-5-6-8-23(18)40-24/h5-8,11-14,21-22,25,27,36H,9-10,15-17H2,1-4H3/t21-,22-,25-,27+,30-,31-,32-,33+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.2316