Learn More
Acetónido de triamcinolona-d7 (principal), TRC
Código de producto. 30456021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456021 10 mg 10 miligramos
30454290 1 mg 1 miligramo
30456077 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76716810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone Acetonide-d7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H24 D7 F O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Triamcinolone Acetonide D7 (acetonide-D6,21-D), (11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione-d7, Adcortyl-d7, Azmacort-d7, Delphicort-d7, Extracort-d7, Ftorocort-d7, Kenacort-A-d7, Tramacin-d7, Triam-d7, Tricinolon-d7, Vetalog-d7, Volon A-d7, Triamcinolone acetonide-d7, Triamcinolone acetonide D7 (acetonide-D6,21-D), 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-[1-(methyl-d3)-2,2,2-d3-ethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione-21d, 9α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17α-(hexadeuteroisopropylidene)dioxy-21-deuterio-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-hydroxyprednisolone 16α,17α-acetonide-d7, Triamcinolone acetonide D7 (acetonide D6, acetyl D1)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1/i1D3,2D3,12D/t12?,15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+
SMILES [2H]C(O)C(=O)[C@@]12OC(O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-8-(2-deuterio-2-hidroxi-acetil)-12-fluoro-11-hidroxi-9,13-dimetil-6,6-bis(trideuteriometil)-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.0^{2,9}.0^{4,8}.0^{13,18}]icosa-14,17-dien-16-ona
Peso molecular (g/mol) 441.54088
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.2544
Porcentaje de pureza >95