missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetónido de triamcinolona-d7 (principal), TRC

Código de producto. 30456077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456077 2.5 mg 2.50 miligramo
30456021 10 mg 10 miligramos
30454290 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7671682.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Triamcinolone Acetonide-d7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H24 D7 F O6
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Triamcinolone Acetonide D7 (acetonide-D6,21-D), (11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione-d7, Adcortyl-d7, Azmacort-d7, Delphicort-d7, Extracort-d7, Ftorocort-d7, Kenacort-A-d7, Tramacin-d7, Triam-d7, Tricinolon-d7, Vetalog-d7, Volon A-d7, Triamcinolone acetonide-d7, Triamcinolone acetonide D7 (acetonide-D6,21-D), 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-[1-(methyl-d3)-2,2,2-d3-ethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione-21d, 9α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17α-(hexadeuteroisopropylidene)dioxy-21-deuterio-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-hydroxyprednisolone 16α,17α-acetonide-d7, Triamcinolone acetonide D7 (acetonide D6, acetyl D1)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1/i1D3,2D3,12D/t12?,15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+
SMILES [2H]C(O)C(=O)[C@@]12OC(O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-8-(2-deuterio-2-hidroxi-acetil)-12-fluoro-11-hidroxi-9,13-dimetil-6,6-bis(trideuteriometil)-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.0^{2,9}.0^{4,8}.0^{13,18}]icosa-14,17-dien-16-ona
Peso molecular (g/mol) 441.54088
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.2544
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.