Learn More
Acetónido de triamcinolona-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triamcinolone Acetonide D6 (acetonide-D6) |
| CAS | 352431-33-5 |
| Fórmula molecular | C24 D6 H25 F O6 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[[1-(methyl-d3)ethylidene-2,2,2-d3]bis(oxy)]-, (11β,16α)- (9 CI), Triamcinolone acetonide-d6, Triamcinolone acetonide D6 (acetonide-D6), 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-[1-(methyl-d3)-2,2,2-d3-ethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17α-(isopropylidene-d6)dioxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-hydroxyprednisolone 16α,17α-acetonide-d6, Triamcinolone acetonide D6 (acetonide D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28 H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(O[C@@H]2 C[C@H]3 [C@@H]4 CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Peso molecular (g/mol) | 440.535 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.248 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |