Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triamcinolona
Código de producto. 15791799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15791799 1 g 1 g
15701809 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15791799 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462240010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-94-7
Fórmula molecular C21H27FO6
Peso molecular (g/mol) 394.43
Clave InChI GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
PubChem CID 31307
ChEBI CHEBI:9667
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone
Punto de fusión 262°C to 263°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.43
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triamcinolone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triamcinolone