Learn More
Triamcinolona 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30452277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452277 25 mg 25 miligramos
30455982 10 mg 10 miligramos
30455503 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76729025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3859-65-2
Fórmula molecular C23H29FO7
Peso molecular (g/mol) 436.47
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 9-Fluoro-11β,16α,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-acetate, Triamcinolone 21-Acetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11,16,17-trihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone 21-Acetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29FO7/c1-12(25)31-11-19(29)23(30)17(27)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-20(13,2)22(15,24)18(28)10-21(16,23)3/h6-8,15-18,27-28,30H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.1897