Learn More
21-acetato de triamcinolona, Mikromol
Descripción
21-acetato de triamcinolona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triamcinolone 21-Acetate |
| CAS | 3859-65-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Triamcinolone 21-Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23H29FO7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 436.47 |
| Mostrar más |