Learn More
Triamcinolone 16,21-Diacetato, TRC
Código de producto. 30452373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30452373 25 mg
30452232 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76717025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-78-7
Fórmula molecular C25 H31 F O8
Peso molecular (g/mol) 478.51
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, 16,21-diacetate (6CI,7CI,8CI), (11β,16α)-16,21-Bis(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α,21-Diacetoxy-9α-fluoro-11β,17α-dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 16α-Hydroxy-9α-fluoroprednisolone diacetate, 8357RP, 9-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16,21-diacetate, 9α-Fluoro-1,4-pregnadiene-11β,16α,17α,21-tetraol-3,20-dione 16,21-diacetate, 9α-Fluoro-16α-hydroxyprednisolone 16,21-diacetate, Aristocort Forte, Aristocort Forte Parenteral, Aristocort Parenterals, Aristocort Syrup, Aristocort diacetate forte, Aristocort diacetate parenteral, CINO 40, Cenacort, Kenacort diacetate Syrup, Kenacourt, Orion, Polcortolon, TAC-D, Tedarol, Tracilon, Triamcinolone 16,21-diacetate, Triamcinolone diacetate, Triamolone 40, δ1-16α-Hydroxy-9α-fluorohydrocortisone diacetate, δ1-9α-Fluoro-16α-hydroxyhydrocortisone diacetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-16-acetiloxi-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone 16,21-Diacetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31FO8/c1-13(27)33-12-20(31)25(32)21(34-14(2)28)10-18-17-6-5-15-9-16(29)7-8-22(15,3)24(17,26)19(30)11-23(18,25)4/h7-9,17-19,21,30,32H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.2003