Learn More
Trialilo-s-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona, 98 %, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10458742 500 g 500 g
10587231 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10458742 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342125000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1025-15-6 | C12H15N3O3 | 249.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1025-15-6
Fórmula molecular C12H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 249.27
Número MDL MFCD00006554
Clave InChI KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triallyl isocyanurate, isocyanuric acid triallyl ester, 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, triallylisocyanurate, taic, diak 7, 1,3,5-triallylisocyanurate, 1,3,5-triallyl isocyanurate, 1,3,5-triallylisocyanuric acid, 1,3,5-tri-2-propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 13931
Nombre IUPAC 1,3,5-tris(prop-2-enil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
SMILES C=CCN1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C
Specifications
Nombre del producto químico o material Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 24.8°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1590g/mL
Punto de ebullición 149.0°C to 152.0°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 245°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5120 to 1.5140
Cantidad 500 g
Beilstein 26, IV, 637
Gravedad específica 1.159
Información de solubilidad Solubility in water: >1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Estabilizante 1200ppm MEHQ
Viscosidad 90.1 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.