Learn More
Triafamone 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328269 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328269 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17623000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triafamone
CAS 874195-61-6
Nombres de analitos o componentes Triafamone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H13 F3 N4 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[2-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide, Triafamone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13F3N4O5S/c1-21(27(23,24)12(16)17)9-7(5-4-6-8(9)15)10(22)11-18-13(25-2)20-14(19-11)26-3/h4-6,12H,1-3H3
SMILES COc1nc(OC)nc(n1)C(=O)c2cccc(F)c2N(C)S(=O)(=O)C(F)F
Nombre IUPAC N-[2-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-carbonil)-6-fluorofenil]-1,1-difluoro-N-metilmetanosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 406.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.0559 g/mol