Learn More
Triadimenol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triadimenol |
| CAS | 55219-65-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Triadimenol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C14 H18 Cl N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Bayfidan, Bayfidan EW, Baytan, Baytan 15, Baytan N, Baytan TF 3479B, KWG 0519, Photon 60GR, Shavit, Spinnaker, Triadimenol, UK 199, Vydine, β-(4-Chlorophenoxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol |
| Mostrar más |