Learn More
Triadimenol 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323774 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323774 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17620000TO1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triadimenol
CAS 55219-65-3
Nombres de analitos o componentes Triadimenol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H18 Cl N3 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bayfidan, Bayfidan EW, Baytan, Baytan 15, Baytan N, Baytan TF 3479B, KWG 0519, Photon 60GR, Shavit, Spinnaker, Triadimenol, UK 199, Vydine, β-(4-Chlorophenoxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 295.76
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1088 g/mol