Learn More
Ácido Triacontanoico, TRC
Código de producto. 30454936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454936 10 mg -
30450047 2 mg 2 miligramos
30453681 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89599810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-50-3
Fórmula molecular C30 H60 O2
Peso molecular (g/mol) 452.8
Sinónimo Triacontanoic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Melissic acid, Myricic acid, n-Triacontanoic acid, NSC 53832
Nombre IUPAC Ácido triacontanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melissic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.4593