Learn More
Triacetil Aloe-emodina (Impureza A), TRC
Código de producto. 30449838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449838 25 mg -
30449688 5 mg 5 miligramos
30452141 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT73400025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25395-11-3
Fórmula molecular C21H16O8
Peso molecular (g/mol) 396.35
Sinónimo 1,8-Bis(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone Triacetate, Aloe-emodin Impurity A
Nombre IUPAC (4,5-diacetiloxi-9,10-dioxoantraceno-2-il)acetato de metil
SMILES CC(=O)OCc1cc(OC(=O)C)c2C(=O)c3c(OC(=O)C)cccc3C(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triacetyl Aloe-emodin (Impurity A)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16O8/c1-10(22)27-9-13-7-15-19(17(8-13)29-12(3)24)21(26)18-14(20(15)25)5-4-6-16(18)28-11(2)23/h4-8H,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0845