Learn More
Dihidrato de triacetoximanganeso, TRC
Código de producto. 30455313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30455313 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30455313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7210305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Triacetoxymanganese Dihydrate
CAS 19513-05-4
Fórmula molecular C6H9MnO6 . 2(H2O)
Cantidad 5 g
Sinónimo Manganese (III) Acetate Dihydrate, Manganese Triacetate Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/3C2H4O2.Mn.2H2O/c3*1-2(3)4;;;/h3*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;;+3;;/p-3
SMILES O.O.[Mn+3].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC manganeso(3+);triacetato;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 268.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.9991
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.