Learn More
Dihidrato de triacetoximanganeso, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triacetoxymanganese Dihydrate |
| CAS | 19513-05-4 |
| Fórmula molecular | C6H9MnO6 . 2(H2O) |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Manganese (III) Acetate Dihydrate, Manganese Triacetate Dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C2H4O2.Mn.2H2O/c3*1-2(3)4;;;/h3*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;;+3;;/p-3 |
| SMILES | O.O.[Mn+3].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | manganeso(3+);triacetato;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.9991 |